tri-Sodium citrate dihydrate ≥99.0%, en granulés USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
SO165-500GM
SPCMSO165-500GMEA 160 EUR InStock
SPCMSO165-500GM
tri-Sodium citrate dihydrate ≥99.0%, en granulés USP
tri-Sodium citrate dihydraté
Sodium Citrate, Dihydrate, Granular, USP can be used as an alkalising agent, buffering agent, emulsifier, or sequestering agent.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150031
Numéro CAS: 6132-04-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (C₆H₅Na₃O₇) 99.0 - 100.5%
Water 10.0 - 13.0 %
Alkalinity To Pass Test
Tartrate To Pass Test
Heavy Metals max. 0.001 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité