Sodium hydroxide ≥95.0%, en pastilles NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
SO170-500GM
SPCMSO170-500GMEA 110 EUR InStock
SPCMSO170-500GM
Sodium hydroxide ≥95.0%, en pastilles NF
Sodium hydroxyde
Sodium Hydroxide, Pellets, NF is used as a pH adjusting agent.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formule: NaOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1823
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Total Alkali Including A 95.0 - 100.5%
Insoluble Substances & Organic Matter To Pass Test
Potassium (K) To Pass Test
Heavy Metals max. 30 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité