Sodium iodide ≥99.0% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
SO175-5GM
SPCMSO175-5GMEA 62.5 EUR InStock
SPCMSO175-5GM
Sodium iodide ≥99.0% USP
Sodium iodure
Sodium Iodide, USP is a crystalline salt that is white and is used as a food supplement to counter and prevent iodine deficiencies. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Exclamation mark;Health hazard
Formule: NaI
MW: 149,89 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (NaI) 99.0 - 101.5%
Alkalinity To Pass Test
Water max. 2.0 %
Iodate (IO₃) To Pass Test
Nitrate, Nitrite, and Ammonia To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité