Sodium pyruvate 99, reagent
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
SO193-500GM
SPCMSO193-500GMEA 990 EUR InStock
SPCMSO193-500GM
Sodium pyruvate 99, reagent
Sodium pyruvate
Sodium Pyruvate, Reagent is most often added to the cell culture media as an extra source of energy. Sodium pyruvate also has a protective action against hydrogen peroxide. The Reagent grade denotes that this chemical is the highest quality commercially available and that the American Chemical Society has not officially set any specifications for this material. Spectrum Chemical manufactured Reagent grade products meet the toughest regulatory standards for quality and purity.
Formule: CH₃COCOONa
MW: 110.04 g/mol
Point de fusion: 220…230 °C
Densité: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité