L-Thréonine ≥98.5%, soluble USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
T1056-25GM
SPCMT1056-25GMEA 127 EUR InStock
SPCMT1056-25GM
L-Thréonine ≥98.5%, soluble USP
L-Thréonine
Threonine, Crystal, USP is an amino acid that is used in the biosynthesis of proteins. 
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₄H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité