L-Thréonine ≥98.5%, soluble FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
T1057-1KG
SPCMT1057-1KGEA 847 EUR InStock
SPCMT1057-1KG
L-Thréonine ≥98.5%, soluble FCC
L-Thréonine
L-Threonine, Crystal, FCC - The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₄H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité