Triacetin (glycerol triacetate) ≥97% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
TR106-500MLGL
SPCMTR106-500MLGLEA 198 EUR InStock
SPCMTR106-500MLGL
Triacetin (glycerol triacetate) ≥97% USP
Triacetine
Triacetin, USP is used as a humectant excipient.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₉H₁₄O₆
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,161
Point d'éclair: 138 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008716
Numéro CAS: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité