Vitamine A acétate USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
V1257-25KGBL
SPCMV1257-25KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMV1257-25KGBL
Vitamine A acétate USP
all-trans-Retinyl acetate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₂₂H₃₂O₂
Numéro MDL: MFCD00019413
Numéro CAS: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité