DL-α-Tocophérol acétate USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
VI140-100ML
SPCMVI140-100MLEA 250 EUR InStock
SPCMVI140-100ML
DL-α-Tocophérol acétate USP
DL-α-Tocophérol acétate
Vitamin E Acetate, USP is used as an antioxidant. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₃₁H₅₂O₃
Densité: 0.96
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072042
Numéro CAS: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 96% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité