DL-α-Tocophérol 96.0-102.0%
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: (±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E
YY2750-1L
SPCMYY2750-1LEA 2420 EUR InStock
SPCMYY2750-1L
DL-α-Tocophérol 96.0-102.0%
DL-α-Tocophérol
Spectrum™ Chemical vitamin E, 1 mg = 1.1 IU, USP is used as an antioxidant. All spectrum chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₂₉H₅₀O₂
MW: 430,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072051
Numéro CAS: 10191-41-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Acidity 1.0 ml
Purity 96 - 102%
Grade USP
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité