Zinc acétate dihydraté 98.0-102.0%, soluble USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
ZI200-12KG
SPCMZI200-12KGEA 1810 EUR InStock
SPCMZI200-12KG
Zinc acétate dihydraté 98.0-102.0%, soluble USP
Zinc acétate dihydraté
Zinc Acetate, Crystal, USP is used in anti-itch oitments and for treating zinc deficiencies. All Spectrum Chemical manufactured USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Point de fusion: 237 °C
Densité: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
ASSAY [Zn(CH3COO)2.2H2O] 98.0-102.0 %
pH OF A 5% SOLUTION @ 25°C 6.0-8.0
INSOLUBLE MATTER 0.005 %
ARSENIC (As) 3 ppm
LEAD (Pb) 0.002 %
CHLORIDE (Cl) 0.005 %
SULFATES (SO4) 0.010 %
ALKALIES AND ALKALINE EARTHS 0.2 %
ELEMENTAL IMPURITIES AS REPORTED
IDENTIFICATION TO PASS TEST
RESIDUAL SOLVENTS TO PASS TEST
CERTIFIED HALAL
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité