Filtres pour microfiltration, MiniKap®
Fournisseur: Spectrum Laboratories
MK2M204V6N
SPECMK2M204V6NEA 665 EUR InStock
SPECMK2M204V6N
Filtres pour microfiltration, MiniKap®
Filtres Capsules de filtration
These Point-of-use microfiltration filters are excellent for water and gas filtration systems. MiniKap® HF filter provides the filtration efficiency of the 0,2 µm DynaFibre® and air vent fibre in a device conveniently equipped with a ¼'' MNPT, Luer-Lok or hose barb inlet connection.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité