ProConnex® Standard Flow Path for MiniKros Sampler
Fournisseur: Spectrum Laboratories
STUBEGN15391S
SPECSTUBEGN15391SEA 2020 EUR InStock
SPECSTUBEGN15391S
ProConnex® Standard Flow Path for MiniKros Sampler
Filtres Systèmes de filtration tangentielle
ProConnex® standard flow path for MiniKros sampler, 1 L.
System: KR2i; pressor sensors: luer; delivery condition: sterile; compatible with: MiniKros sampler (S).
HUV recirculation: 19,9 ml; HUV reservoir: 19,3 ml; HUV total tubeset: 152,1 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité