papier imprimante autocollant. papier thermique pour imprimantes genesys 10s avec dos autocollant, permettant de le coller directement dans un cahier de laboratoire sans utilisation de colle, scotch ou agrafe. 1 * 10 ROU
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
papier imprimante autocollant. papier thermique pour imprimantes genesys 10s avec dos autocollant, permettant de le coller directement dans un cahier de laboratoire sans utilisation de colle, scotch ou agrafe. 1 * 10 ROU
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
papier imprimante autocollant. papier thermique pour imprimantes genesys 10s avec dos autocollant, permettant de le coller directement dans un cahier de laboratoire sans utilisation de colle, scotch ou agrafe. 1 * 10 ROU SPET840-259800 1 * 10 ROU
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou