Long Path Rectangular Cell Holder on G10 Base Holds rectangular cells 10mm to 100mm Fits all GENESYS 10/10S, BioMate 3/3S, Evolution 60/60S Spectrophotometers 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Long Path Rectangular Cell Holder on G10 Base Holds rectangular cells 10mm to 100mm Fits all GENESYS 10/10S, BioMate 3/3S, Evolution 60/60S Spectrophotometers 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Long Path Rectangular Cell Holder on G10 Base ~ Holds rectangular cells 10mm to 100mm ~ Fits all GENESYS 10/10S, BioMate 3/3S, Evolution 60/60S Spectrophotometers 1 * 1 Pce SPET840-284200 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou