Cryopreservation media, HyClone™ HyCryo™
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SR30001.02
SR30001.02EA 205 EUR InStock
SR30001.02
Cryopreservation media, HyClone™ HyCryo™
Milieux de cryoconservation cellulaire
Animal origin-free HyClone™ HyCryo cryopreservation media is designed for general use.
  • 0,2 μm sterile filtered
  • Serum free formulation
  • Increased recovery of viable cells versus standard cryopreservation formulations
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
HyClone™ HyCryo cryopreservation medium 100 ml SR30001.02
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité