p-Anisaldéhyde solution, réactif en spray, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
SRA1-1KT
SRA1-1KTEA 137 EUR InStock
SRA1-1KT
p-Anisaldéhyde solution, réactif en spray, Sigma-Aldrich®
p-Anisaldéhyde
Excellent reagent for detecting a wide variety of natural products on TLC plates: steroids, prostaglandins, carbohydrates, phenols, glycosides, sapogenins, antibiotics, mycotoxins, antioxidants etc. A range of colors is produced on heating, adding a qualitative aspect to the detection process.
Formule: C₈H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003385
Numéro CAS: 123-11-5
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6b9c62c70221a43087272b5dc7b02ba27e68649&vid=a6b9c62c70221a43087272b5dc7b02ba27e68649&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité