Overboots, Antistatic
Fournisseur: 3S ARBEITSSCHUTZ
000607-W-43-48
SSSA000607-W-43-48EA 2990 EUR InStock
SSSA000607-W-43-48
Overboots, Antistatic
Chaussures et bottes
Tyvek is a lightweight material with high tear and abrasion resistance. It consists of fine, spun continuous polyethylene fibres that are compressed into a fleece-like material.
  • Non-slip sole
  • Height: ~570 mm
The air and water vapor permeability promises good wearing comfort and the material offers high protection against airborne particles and numerous water-soluble inorganic chemicals.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité