Sleeve protector, Tyvek®
Fournisseur: 3S ARBEITSSCHUTZ
000634
SSSA000634EA 584 EUR InStock
SSSA000634
Sleeve protector, Tyvek®
Vêtements à usage unique
Sleeve protector made of Tyvek® fabric.
  • Inner seams
  • Elastic at both ends
  • Blue seam at upper end
Length: 60 cm
Colour: White
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité