Hot air tool, HG 5000 E
Fournisseur: STEINEL
350116
STEI350116EA 1230 EUR InStock
STEI350116
Hot air tool, HG 5000 E
Appareils chauffants Homogénéiseurs, broyeurs
Powerhouse with ceramic heating element. Electronically controlled hot air gun HG 5000 E.
  • Display, wear parts replaced with effortless ease
  • High-performance brushless motor
  • Continuously adjustable airflow up to 800 L/min
  • LED segment display
  • Plug-in heating element
  • Replaceable power cord
Ideal for industrial use like installation work in machines, heating large areas etc.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité