Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-R-Phycoerythrin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ID3]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
01402
STMC01402EA 420 EUR InStock
STMC01402
Anti-R-Phycoerythrin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ID3]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody to R-phycoerythrin.

R-phycoerythrin (R-PE) can be coupled to antibodies, peptides, or ligands to allow their detection by fluorescent microscopy or flow cytometry. The ID3 antibody reacts with R-PE alone or with PE-tandem dyes, such as PE-Cyanine 7, without quenching the fluorescent signal. When combined into tetrameric antibody complexes (TACs), the ID3 antibody can be used to isolate highly pure populations of PE-labeled cells. This antibody clone is used in EasySep™ PE positive selection kits (Catalog #18551 [human], #18554 [mouse], and #18557) and in EasySep™ Release PE positive selection kits (Catalog #17654 [human] and #17656 [mouse]) to isolate cells of interest at high purity from single-cell suspensions derived from human, mouse, or other species. Additionally, it can be used with EasySep™ human “Do-It-Yourself” Selection kit (Catalog #18099) to build custom TACs for positive selection from human single-cell suspensions.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type: Anti-R-Phycoerythrin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ID3]
Antigen: R-Phycoerythrin
Clonality: Monoclonal
Clone: ID3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité