Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ALDEFLUOR™ Assay Buffer

Fournisseur: STEMCELL Technologies

01702
STMC01702EA 221 EUR InStock
STMC01702
ALDEFLUOR™ Assay Buffer
Tampons Tampons d'essais
Use ALDEFLUOR™ Assay Buffer to optimize the detection of aldehyde dehydrogenase-bright (ALDHbr) cells and maximize fluorescent signal stability during the ALDEFLUOR™ assay.

ALDEFLUOR™ Assay Buffer is recommended for use in all procedures performed after ALDH staining to inhibit the active efflux of the ALDEFLUOR™ reaction product and to avoid loss in the assay signal.

Application: Cancer, epithelial cell biology, neuroscience, stem cell biology
Species: Human, mouse, non human primate, rat and others.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité