L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
EasySep™ Mouse TIL (CD45) Positive Selection Kit
Fournisseur: STEMCELL Technologies
100-0350
STMC100-0350EA 570 EUR InStock
STMC100-0350
EasySep™ Mouse TIL (CD45) Positive Selection Kit
Milieux de séparation cellulaire
Immunomagnetic positive selection of mouse CD45+ TILs from single-cell suspensions of solid tumors.
  • Fast, easy to use, and column-free
  • Optimised for tumors and tissue samples with a low CD45 start frequency
  • Flexible protocols for higher purity or recovery
The EasySep™ Mouse TIL (CD45) Positive Selection Kit is designed to isolate highly purified CD45+ tumor infiltrating leukocytes (TILs) by immunomagnetic positive selection. This kit has been optimised for use on single-cell suspensions of solid mouse tumors with a low CD45+ start cell frequency,More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité