Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACE2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC18F] (ATTO 647N)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
100-0758
STMC100-0758EA 646 EUR InStock
STMC100-0758
Anti-ACE2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC18F] (ATTO 647N)
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2).

  • Airway cells
  • Epithelial cells

The AC18F antibody reacts with angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), a type I integral membrane protein, which includes a short C-terminal cytoplasmic domain made of 22 amino acids, a transmembrane domain, and a large N-terminal ectodomain made of 740 amino acids. The N-terminal domain of ACE2 contains a catalytic zinc-binding motif, which shares a 42% similarity to the catalytic binding domain of ACE. Despite the similarity in catalytic domains, ACE2 functions as a carboxypeptidase, while ACE functions as either a peptidyl dipeptidase or an endopeptidase. In humans, ACE2 is a key regulator of the renin-angiotensin system, where it catalyzes the cleavage of the vasoconstrictor peptide angiotensin II to angiotensin 1-7. Expression of ACE2 can be found on endothelial cells throughout the body, such as in the kidney, heart, and lungs. In the airways leading to the lungs, ACE2 provides the main entry point for SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Once the SARS-CoV-2 Spike Protein binds to ACE2, viral fusion with the host cell membrane can occur, resulting in viral RNA genome delivery.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: ACE2
Clonality: Monoclonal
Clone: AC18F
Conjugation: ATTO 647N
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité