Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3) iodide] colorant fluorescent

Fournisseur: STEMCELL Technologies

100-0815
STMC100-0815EA 212 EUR InStock
STMC100-0815
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3) iodide] colorant fluorescent
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3) iodide]
Green fluorescent lipophilic dye for staining cell membranes and other hydrophobic structures in live and fixed cells

DiOC6(3) Iodide, or 3,3-dihexyloxacarbocyanine iodide, is a green fluorescent lipophilic dye that is membrane permeable. At low concentrations, DiOC6(3) Iodide accumulates in the mitochondria of live cells. At higher concentrations, DiOC6(3) Iodide stains other membranes of live cells, including the endoplasmic reticulum (ER) and the Golgi apparatus.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').


Formule: C₂₉H₃₇IN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00011954
Numéro CAS: 53213-82-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité