Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Mitochondrial Tracking Dye, Blue

Fournisseur: STEMCELL Technologies

100-0996
STMC100-0996EA 256 EUR InStock
STMC100-0996
Mitochondrial Tracking Dye, Blue
Tests Tests cellulaires
Fluorescent hydrophobic dye that selectively accumulates in mitochondria - 500 tests.

  • Excitation wavelength: 344 nm
  • Emission wavelength: 469 nm
  • Easily crosses live cell membranes due to hydrophobicity
  • Partially dependent on mitochondrial membrane potential
  • Cell-retaining group produces longer retention times

Rapidly label mitochondria in proliferating and non-proliferating cells with Mitochondrial Tracking Dye, Blue. This fixable fluorescent dye uses a quick and simple staining protocol that is well suited for high-throughput screening and is compatible with fluorescence microscopy. Mitochondrial Tracking Dye, Blue uses a labeling protocol with minimal hands-on time while promoting photostability and long retention times for enhanced staining efficiency.

Mitochondrial Tracking Dye, Blue is a hydrophobic dye that accumulates in mitochondria and is partially dependent on mitochondrial membrane potential. Upon depolarisation, the dye relocalises to the cytoplasm and becomes non-specific, but still retains its blue fluorescence. This mitochondrial tracking dye contains a cell-retaining group thiol chloromethyl that increases staining efficiency by retaining fluorescence long after fixation (Clutton et al. Cytometry A, 2019). Mitochondrial Tracking Dye, Blue is suitable for multi-labeling experiments such as microplate assays and flow cytometry. Use mitochondrial tracking dyes to quantify mitochondrial activity, localisation, and abundance.

CAS No: 67-68-5

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..