Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (iFluor™ 488)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
100-1069
STMC100-1069EA 284 EUR InStock
STMC100-1069
Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (iFluor™ 488)
Anticorps
Goat polyclonal antibody against mouse IgG (H+L).

This goat polyclonal antibody reacts with the heavy (H) chains on mouse IgG and the light (L) chains common in most mouse immunoglobulins. Use the polyclonal goat anti-mouse IgG (H+L) antibody with applications, such as immunohistochemistry (IHC) and immunofluorescence (IF) assays. It has been verified for use with immunocytochemistry (ICC).

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: iFluor™ 488
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité