Kit d'extraction d'acide nucléique total EasySep™
Fournisseur: STEMCELL Technologies
100-1079
STMC100-1079EA 524 EUR InStock
STMC100-1079
Kit d'extraction d'acide nucléique total EasySep™
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Extraction immunomagnétique d'acides nucléiques totaux (ADN et ARN).
  • Mise à l'échelle des extractions d'acide nucléique jusqu'à 16 ou 96 échantillons
  • Gagnez du temps dans le traitement des échantillons en évitant les colonnes d'essorage et les étapes de centrifugation
  • Simplifiez votre flux de travail grâce à un système facile à utiliser qui élimine l'utilisation de réactifs toxiques
  • Obtenez une extraction constante des acides nucléiques à partir d'une variété de types d'échantillons tels que le sang total et les suspensions cellulaires
Extrayez efficacement les acides nucléiques totaux (ADN et ARN) à partir de sang total, de suspensions cellulaires (par exemple, PBMC, hPSC, cellules cultivées) et de cellules isolées par EasySep™. Conçu avec des protocoles faciles à utiliser et évolutifs, le kit d'extraction d'acides nucléiques totaux EasySep™ utilise la technologie des billes magnétiques qui permet d'éviter l'utilisation de spin -colonnes ou de réactifs toxiques. Les acides nucléiques extraits avec ce kit sont très purs et peuvent être utilisés dans des applications en aval telles que la qPCR. Utilisez ce kit pour marquer magnétiquement les acides nucléiques totaux de votre échantillon avec les EasySep™ Total Nucleic Acid RapidSpheres™.
Ensuite, traitez les échantillons-sans utiliser de colonnes-à l'aide d'un aimant (vendu séparément). Éliminez à la pipette les composants non marqués et indésirables avant de retirer l'échantillon de l'aimant et de récupérer vos acides nucléiques marqués. Des protocoles sont disponibles pour l'extraction d'acides nucléiques à l'aide de tubes de microcentrifugation de 1,7 ml et de l'aimant ErythroClear™ (référence catalogue #STMC01737). Pour augmenter l'échelle de vos extractions, traitez les échantillons dans des plaques PCR à 96 puits à l'aide d'un aimant pour microplaque PCR à 96 puits (n° de catalogue STMC100-1304).
Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité