96-Well PCR Microplate Magnet
Fournisseur: STEMCELL Technologies
100-1304
STMC100-1304EA 1699 EUR InStock
STMC100-1304
96-Well PCR Microplate Magnet
Aimants
The 96-Well PCR microplate magnet is designed for magnetic bead-based nucleic acid extraction and is compatible with EasySep™ Total nucleic acid extraction kit.
  • Magnet for column-free nucleic acid extraction
This magnet has 24 round posts made of neodymium (NdFeB) magnet, generating a magnetic field to attract and separate bound nucleic acids in a 1-sided pellet. The aluminum magnet frame features a step-down edge and fits standard 96-well polymerase chain reaction (PCR) plates. The magnetic orientation is axial with the north poles up.
Attention: More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
96-Well PCR microplate magnet 1 STMC100-1304
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité