Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-4 Rat Monoclonal Antibody [clone: MP4-25D2] (PE)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
100-1452
STMC100-1452EA 269 EUR InStock
STMC100-1452
Anti-IL-4 Rat Monoclonal Antibody [clone: MP4-25D2] (PE)
Anticorps
Rat monoclonal antibody against human IL-4, PE-conjugated.

  • T cells CD4

This rat monoclonal antibody (clone MP4-25D2) reacts with human interleukin 4 (IL-4). IL-4 is an ~15 kDa protein primarily composed of a four-helix bundle (Powers et al.) and is produced by a host of immune cells including T helper 2 (Th2) cells, basophils, eosinophils, and mast cells (Gadani et al.). It exhibits high affinity for the IL-4 receptor alpha (IL-4Rα) chain, which dimerizes with either the common gamma chain (γc) or IL-13 receptor alpha 1 (IL-13Rα1), leading to activation of downstream JAK-STAT signaling (Heller at al.). IL-4 is involved in the differentiation of CD4+ T lymphocytes into Th2 cells (Silva-Filho et al.), class switching of B cells to IgE (Geha et al.), and activation of M2 macrophages with IL-13 via an alternative pathway (Gordon et al.).

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: IL-4
Clonality: Monoclonal
Clone: MP4-25D2
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité