Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Perforin Mouse Monoclonal Antibody [clone: deltaG9] (PE)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
100-1456
STMC100-1456EA 579 EUR InStock
STMC100-1456
Anti-Perforin Mouse Monoclonal Antibody [clone: deltaG9] (PE)
Anticorps
Mouse monoclonal antibody against human perforin, PE-conjugated.

  • Nk cells
  • T cells CD8

This mouse monoclonal antibody (clone deltaG9) reacts with human perforin. Perforin is an ~70 kDa protein consisting of four domains: the N- and C-termini, which are related to its function, and two central domains that share similarities to complement proteins C6 - C9. Perforin is involved in the perforin/granzyme apoptosis pathway and is produced by natural killer and cytotoxic T cells. Upon contact with a target cell, perforin monomers are released and aggregate to form pores in the membrane of the target cell, disrupting its membrane integrity. This allows granzyme B to enter the target cell and initiate apoptosis of virally infected and transformed cells.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: Perforin
Clonality: Monoclonal
Clone: deltaG9
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité