Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MT8G10] (Biotin)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
100-1465
STMC100-1465EA 499 EUR InStock
STMC100-1465
Anti-IL-2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MT8G10] (Biotin)
Anticorps
Mouse monoclonal antibody against human, cynomolgus IL-2.

  • Nk cells
  • T cells CD4
  • T cells CD8

This mouse monoclonal antibody (clone MT8G10) reacts with human interleukin 2 (IL-2). IL-2 is an ~16 kDa cytokine composed of a four-alpha-helix bundle (Arenas-Ramirez et al.), produced primarily by CD4+ T helper (Th) cells and to a lesser degree by CD8+ T cells, natural killer (NK) cells, and NK T cells (Boyman & Sprent). It binds to the IL-2 receptor α (IL-2Rα; CD25), which complexes with IL-2Rꞵ (CD122) and γc (CD132) subunits (Malek & Castro) and leads to the activation of JAK1/3, P13K-AKT, and MAPK signaling pathways (Arenas-Ramirez et al.). IL-2 mediates T cell growth and proliferation, facilitates the differentiation of CD4+ T cells to Th1 and Th2 cells, promotes CD8+ T cell and NK cell cytolytic activity, and drives the development of CD4+FOXP3+ regulatory T cells (Liao et al.).

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: IL-2
Clonality: Monoclonal
Clone: MT8G10
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Other

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité