Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ly-6C Rat Monoclonal Antibody [clone: HK1.4] (PerCP-Cy5.5)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
100-1638
STMC100-1638EA 264 EUR InStock
STMC100-1638
Anti-Ly-6C Rat Monoclonal Antibody [clone: HK1.4] (PerCP-Cy5.5)
Anticorps
Rat monoclonal antibody against mouse Ly-6C, PerCP-Cy5.5-conjugated.

  • Endothelial cells
  • Granulocytes
  • Subsets
  • Lymphocytes
  • Macrophages
  • Monocytes

This monoclonal antibody (clone HK1.4) reacts with mouse lymphocyte antigen 6 family member C (Ly-6C), a 14 - 17 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-linked protein of the Ly6 family. Ly-6C is expressed on monocytes, macrophages, endothelial cells, granulocytes, and a subset of lymphocytes. Use this recombinant monoclonal antibody in applications requiring detection of Ly-6C, such as flow cytometry (FC). It has been reported that Ly-6C is an indicator of memory CD8+ T cells. Ly-6C is regulated by interferon gamma and may play a role in the development and maturation of lymphocytes. Some variation of Ly-6C expression on CD4 and CD8 lymphocytes is found in different mouse strains. Mouse strains with the Ly-6.2 alloantigen have subsets of CD4 and CD8 cells that express Ly-6.2, whereas strains with the Ly-6.1 alloantigen possess only Ly-6.1+ CD8 subsets.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: Ly-6C
Clonality: Monoclonal
Clone: HK1.4
Conjugation: PerCP-Cy5.5
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2c kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité