EasySep™ Release Human Biotin Positive Selection Kit
Fournisseur: STEMCELL Technologies
17653
STMC17653EA 1006 EUR InStock
STMC17653
EasySep™ Release Human Biotin Positive Selection Kit
Milieux de séparation cellulaire
Immunomagnetic positive selection of particle-free human cells labelled with biotinylated antibodies.
  • Highly purified cells labelled with biotinylated antibodies isolated from human tissue in less than 40 minutes
  • No-wash removal of EasySep™ Releasable RapidSpheres™
The EasySep™ Release Human Biotin Positive Selection Kit is designed to isolate cells that are labelled with biotin-conjugated antibodies from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic positive selection.
Desired cellsMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
EasySep™ release human biotin positive selection kit, 1×10⁹ cells 1 KIT STMC17653
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité