L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
EasySep™ Direct Human Eosinophil Isolation Kit
Fournisseur: STEMCELL Technologies
19656
STMC19656EA 686 EUR InStock
STMC19656
EasySep™ Direct Human Eosinophil Isolation Kit
Milieux de séparation cellulaire
Immunomagnetic isolation of eosinophils directly from whole blood
  • Effectively depletes RBCs without the need for density gradient centrifugation, sedimentation, or lysis
  • Up to 98% purity of isolated cells
  • Fast, easy-to-use and column-free
  • Isolated cells are untouched
The EasySep™ Direct Human Eosinophil Isolation Kit isolates functional, highly purified eosinophils directly from human whole blood by immunomagnetic negative selection. No lysis, density gradient centrifugation, or other processing steps are required and isolated cells are immediatelyMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
EasySep™ direct human eosinophil isolation kit, 100 ml whole blood processed 1 KIT STMC19656
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité