Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD138 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MI15] (PE)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60003PE.1
STMC60003PE.1EA 151 EUR InStock
STMC60003PE.1
Anti-CD138 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MI15] (PE)
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human, rhesus, cynomolgus CD138 (syndecan-1), PE-conjugated.

  • B cells
  • Plasma

The MI15 antibody reacts with an extracellular epitope on CD138 (Syndecan-1), an ~85 to 95 kDa type 1 transmembrane glycoprotein expressed on the surface of pre-B cells, immature B cells, and normal and malignant plasma cells (but not mature circulating B cells), as well as on non-hematopoietic cells such as embryonic mesenchymal cells, endothelial, epithelial and neural cells. CD138 expression is used as a diagnostic marker for several types of tumors. CD138 is thought to act primarily as a receptor that modulates cell proliferation, cell migration and cell-matrix associations by linking the extracellular matrix to the cytoskeleton. Heparin sulfate and chondroitin sulfate moieties attached to CD138 associate with several proteins, including collagens, fibronectin, tenascin, thrombospondin and certain cytokines. The MI15 antibody recognizes a different epitope than that of the clone DL-101 anti-CD138 antibody but blocks binding of clone B-B4.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: CD138
Clonality: Monoclonal
Clone: MI15
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Cynomolgus monkey, Human, Rhesus monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité