Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD25 Rat Monoclonal Antibody [clone: PC61.5]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60009
STMC60009EA 79 EUR InStock
STMC60009
Anti-CD25 Rat Monoclonal Antibody [clone: PC61.5]
Anticorps
Rat monoclonal IgG1 antibody against mouse CD25, unconjugated.

  • T cells
  • T cells regulatory

The PC61.5 antibody reacts with mouse CD25 (low-affinity interleukin‐2 receptor α chain or IL-2Rα), which is an ~55 kDa type 1 transmembrane glycoprotein expressed on T and B cell progenitors, activated (but not resting) T and B cells, regulatory T (Treg) cells, dendritic cells, and activated monocytes and macrophages. Expression of CD25, together with CD4 and FOXP3, is considered a phenotypic signature for Treg cells. CD25 per se has low affinity for its IL-2 ligand but associates with CD122 (IL-2Rβ) and CD132 (IL-2Rγ) to form the high-affinity IL-2R receptor. CD25 is necessary for receptor clustering and induction of signaling pathways involved in the activation and proliferation of lymphocytes. Binding of the PC61.5 antibody inhibits binding of IL-2 to the low- and high-affinity receptors, which may result in inhibition of IL-2-dependent proliferation. The epitope recognized by PC61.5 is distinct from the IL-2 binding site and from the epitopes recognized by antibodies 7D4 and 3C7.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: CD25
Clonality: Monoclonal
Clone: PC61.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 lambda
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité