Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SSEA-5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8E11] (FITC)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60063FI
STMC60063FIEA 468 EUR InStock
STMC60063FI
Anti-SSEA-5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8E11] (FITC)
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human SSEA-5, FITC-conjugated.

  • Pluripotent Stem cells

The 8e11 antibody reacts with stage-specific embryonic antigen-5 (SSEA-5), a terminal H type-1 glycan (Fuc1-2Galβ1-3GlcNAcβ1) expressed on the surface of cells in the inner cell mass of the human blastocyst during embryogenesis, and on undifferentiated human embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells. Expression of SSEA-5 is rapidly down-regulated upon cellular differentiation. The 8e11 antibody can be used in conjunction with other pluripotency surface markers such as CD9 and CD90, or CD50 and CD200, to sort and remove undifferentiated teratoma-forming cells from incompletely differentiated stem cell cultures.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: SSEA-5
Clonality: Monoclonal
Clone: 8E11
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité