Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRA-2-49 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TRA-2-49/6E]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60066
STMC60066EA 453 EUR InStock
STMC60066
Anti-TRA-2-49 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TRA-2-49/6E]
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human, chimpanzee, gibbon TRA-2-49 (tissue non-specific alkaline phosphatase), unconjugated.

  • Pluripotent stem cells

The TRA-2-49/6E antibody reacts with the tissue non-specific isoform of alkaline phosphatase (AP), which is expressed at high levels in undifferentiated pluripotent stem cells such as human and mouse embryonic stem (ES) cells, as well as induced pluripotent stem (iPS) and embryonal carcinoma (EC) cells. This isozyme of AP is the same as that expressed by liver, bone and kidney cells. Levels of AP decrease upon differentiation and, thus, the TRA-2-49/6E antibody can be used to monitor the differentiation status of pluripotent stem cells. The TRA-2-49/6E antibody does not cross-react with other isozymes of AP, which differ through post-translational modification, and reportedly does not recognise AP from cow, dog, goat, Guinea pig, hamster, mouse, rat or sheep, or Old World Monkeys such as the rhesus monkey, baboon and African green monkey.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: TRA-2-49
Clonality: Monoclonal
Clone: TRA-2-49/6E
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Cat, Human, Non-Human Primate, Pig, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité