Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Igg1 Isotype Control Rat Monoclonal Antibody [clone: RTK2071] (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60075AD
STMC60075ADEA 240 EUR InStock
STMC60075AD
Anti-Igg1 Isotype Control Rat Monoclonal Antibody [clone: RTK2071] (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Rat monoclonal IgG1, kappa isotype control antibody, Alexa Fluor® 488-conjugated.

The RTK2071 antibody (IgG1, kappa) is suitable for use as an isotype-matched control antibody in several applications to estimate the degree of non-specific binding by an antigen-specific antibody. Ideally, the isotype control should have the same subclass of heavy chain (IgA, IgD, IgE, IgG, or IgM) and light chain (kappa or lambda) as the specific antibody being used. If a conjugated antibody is used, an isotype control conjugated to the same molecule (e.g. fluorochrome) should be chosen. The use of an appropriate isotype control helps confirm the specificity of the antigen-specific antibody and indicates non-specific binding that may result from binding to Fc receptors or other cell components. This antibody clone has been verified for use as an isotype control antibody for assessing non-specific binding to cells in applications such as flow cytometry and immunofluorescence microscopy applications (surface and intracellular staining).

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: Igg1 Isotype Control
Clonality: Monoclonal
Clone: RTK2071
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité