Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD22 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB22] (FITC)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60083FI
STMC60083FIEA 314 EUR InStock
STMC60083FI
Anti-CD22 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB22] (FITC)
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human, chimpanzee CD22, FITC-conjugated.

  • B cells

The HIB22 antibody reacts with CD22 (Siglec-2), a type I transmembrane glycoprotein expressed in the cytoplasm of pro-B and pre-B cells and on the surface of mature and activated B cells and B cell lymphomas, but not on plasma cells. CD22 functions as an inhibitory receptor for B cell receptor signaling and plays roles in modulating the activation threshold of B cells and controlling CD40 signaling. CD22 comprises two isoforms generated by alternative splicing: CD22α (~130 kDa) and CD22β (~140 kDa). Monomeric CD22β is the most abundant isoform but an αβ heterodimer is also expressed. CD22 is a member of the sialoadhesion subgroup within the immunoglobulin superfamily, with an N-terminal V-type Ig domain followed by six C2-type Ig domains. Binding of the HIB22 antibody reportedly requires the presence of the two N-terminal-most domains. Both the cytoplasmic and surface-bound forms of CD22 are recognized by the HIB22 antibody and its binding does not inhibit CD22-mediated cyto-adhesion.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: CD22
Clonality: Monoclonal
Clone: HIB22
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Chimpanzee, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité