Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NGF Receptor/p75NTR (CD271) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 192-IgG (MC192)]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60101
STMC60101EA 445 EUR InStock
STMC60101
Anti-NGF Receptor/p75NTR (CD271) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 192-IgG (MC192)]
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against rat NGFR/p75NTR (CD271), unconjugated.

  • Airway cells
  • Neurons

The 192-IgG (MC192) antibody clone reacts with CD271 (p75NTR), a 75 kDa type I transmembrane protein. The p75 neurotrophin receptor (p75NTR) is also known as the low-affinity NGF receptor (LNGFR) or CD271. This antibody is useful for the detection of all cells expressing p75NTR on their surface, such as motor neurons in spinal cord, cholinergic basal forebrain neurons, activated Schwann cells, olfactory ensheathing glial cells, and numerous cell lines. This antibody reacts with the extracellular domain of the neurotrophin receptor p75NTR from rat but not other species.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: NGF Receptor/p75NTR (CD271)
Clonality: Monoclonal
Clone: 192-IgG (MC192)
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité