Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8G12] (PE)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60121PE
STMC60121PEEA 1143 EUR InStock
STMC60121PE
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8G12] (PE)
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human CD34, PE-conjugated.

  • Hematopoietic stem
  • Progenitor cells

CD34 is an ~105 - 120 kDa type 1 transmembrane glycoprotein expressed on the surface of most human hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs), as well as on endothelial cells and some tumor cell lines. The frequency of CD34+ cells is low in bone marrow (1 - 4%), cord blood (~1%), and peripheral blood (<0,1%). CD34 is used to identify and isolate HSPCs, including those capable of reconstituting hematopoiesis after transplantation. Distinct epitope groups have been assigned to CD34 based on differences in the structure of carbohydrate groups, which affects their sensitivity to enzymatic cleavage. The 8G12 antibody recognises a class III epitope (resistant to neuraminidase and O-glycoprotease). Clone 8G12 does not recognise rhesus macaque CD34.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: 8G12
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité