Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MoP9] (FITC)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60124FI
STMC60124FIEA 962 EUR InStock
STMC60124FI
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MoP9] (FITC)
Anticorps
Mouse monoclonal IgG2b antibody against human, rhesus, cynomolgus CD14, FITC-conjugated.

  • Monocytes

The MoP9 antibody reacts with CD14, a 53 - 55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored transmembrane glycoprotein expressed at high levels on the surface of peripheral blood monocytes and macrophages, and at lower levels on granulocytes. An approximate 10-fold difference in expression levels between monocytes/macrophages and granulocytes makes CD14 a useful marker for distinguishing these cell populations. CD14 is also found on tissue macrophages, Langerhans cells, and dendritic cells. CD14 functions as a high-affinity receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein and modulates LPS-dependent signal transduction during the immune response to gram-negative pathogens by acting as a co-receptor for TLR 4 and MD-2. This triggers activation of NF-κB, cytokine secretion, and induction of the inflammatory response. Two soluble forms of CD14 have also been described (~48 and ~55 kDa).

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: CD14
Clonality: Monoclonal
Clone: MoP9
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité