Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgM (Heavy Chain) Goat Polyclonal Antibody (APC)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60140AZ
STMC60140AZEA 462 EUR InStock
STMC60140AZ
Anti-IgM (Heavy Chain) Goat Polyclonal Antibody (APC)
Anticorps
Goat polyclonal antibody against rat IgM (heavy chain), APC-conjugated.

APC-conjugated goat anti-rat IgM, µ chain specific, F(ab’)2 fragment antibody reacts with the heavy chain of rat IgM but not with rat IgG. This information on reactivity was based on immunoelectrophoresis and/or ELISA data. This antibody has minimal cross-reaction with human, cow, and horse serum proteins, but it may cross-react with IgM from other species. The antibody was pepsin digested to obtain the F(ab’)2 fragment. Fc fragments and whole IgG molecules have been removed.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: IgM (Heavy Chain)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité