Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHIP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60144
STMC60144EA 461 EUR InStock
STMC60144
Anti-SHIP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody against human, mouse SHIP, unconjugated.

  • Granulocytes
  • Subsets
  • Lymphocytes
  • Myeloid cells

The SH2-containing inositol phosphatase (SHIP, also called SHIP1) is a 145 kDa hematopoietic-restricted protein that becomes tyrosine-phosphorylated and associated with the adaptor protein, Shc, following cytokine, growth factor, chemokine, and immunoreceptor stimulation. SHIP also hydrolyzes the critical phosphatidylinositol (PI)-3-kinase (PI3K)-generated second messenger, PI-3,4,5-P3 (PIP3), to PI-3,4-P2 1,2 and therefore acts as an important negative regulator of the PI3K pathway. This antibody reacts with mouse and human full-length 145 kDa SHIP protein.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: SHIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité