Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Epithelial Cell Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E11.3.1] (FITC)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60147FI
STMC60147FIEA 447 EUR InStock
STMC60147FI
Anti-Epithelial Cell Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E11.3.1] (FITC)
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human epithelial cells, FITC-conjugated.

  • Mammary cells

The 5E11.3.1 antibody reacts with an unidentified marker expressed on the surface of most luminal cells of normal human mammary epithelium. Weak labeling (or no labeling) is observed within the basal cell compartment of the mammary epithelium. The 5E11.3.1 antibody gives variable labeling on malignant breast epithelium. Positive labeling is observed on the following cell lines: MCF7, CAMA, T47D, BT-10, BT-20, COLO 205, and WiDr. Labeling is negative on human bone marrow cells, blood cells, lymphoid and mesenchymal tissues, mammary and marrow fibroblast cultures, and human embryonic stem cell line H9.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: Epithelial Cell
Clonality: Monoclonal
Clone: 5E11.3.1
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité