Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD235a Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B7] (FITC)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60152FI
STMC60152FIEA 571 EUR InStock
STMC60152FI
Anti-CD235a Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B7] (FITC)
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human CD235a (glycophorin A), FITC-conjugated.

  • Erythroid cells
  • Red blood cells

The 2B7 antibody reacts with CD235a (Glycophorin A), an ~10 kDa type I sialoglycoprotein present in the cell membrane of erythrocytes and erythroid precursors as a homodimer. Glycophorin A bears the antigenic determinants for the MN and Ss blood groups and has been proposed to provide a large mucin-like surface to erythrocytes that acts to minimize aggregation in circulation. Glycophorin A is first detectable on morphologically recognizable erythroid precursors just after the colony-forming unit erythroid (CFU-E) stage, and reaches its maximal expression at the late normoblast stage. Anti-glycophorin is useful in combination with anti-transferrin receptor (CD71) to identify distinct stages of erythroid differentiation since CD71 expression precedes Glycophorin A expression, but is lost during maturation of normoblasts into mature red blood cells (RBCs). Peptide-binding ELISA data indicate that the epitope of the 2B7 antibody is located in the extracellular domain of CD235a within the sequence Ala54 - Ser66 (AATPRAHEVSEIS).

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: CD235a
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B7
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité