Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA-DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: LN3] (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60164AD
STMC60164ADEA 341 EUR InStock
STMC60164AD
Anti-HLA-DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: LN3] (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Mouse monoclonal IgG2b antibody against human, rhesus HLA-DR, Alexa Fluor® 488-conjugated.

  • B cells
  • Dendritic cells
  • Macrophages
  • Monocytes
  • Other
  • T cells

The LN3 antibody reacts with the HLA-DR antigen, a major histocompatibility complex (MHC) class II receptor encoded within the human leukocyte antigen (HLA) complex on chromosome 6. HLA-DR is a heterodimeric transmembrane glycoprotein comprising non-covalently associated and alpha; (36 kDa) and beta; (27 kDa) subunits. MHC class II plays a central role in the presentation of antigen-derived peptides to CD4+ T cells, along with CD3/TCR and CD4. HLA-DR is primarily expressed on the surface of antigen-presenting cells, including B cells, dendritic cells, monocytes, macrophages, thymic epithelial cells, and activated T and natural (NK) cells. The LN3 antibody binds to an extracellular epitope that reportedly resides within the HLA-BR1 subunit of HLA-DR.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: HLA-DR
Clonality: Monoclonal
Clone: LN3
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Rhesus monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité