Mélange de dNTP (10 mM)
Fournisseur: STEMCELL Technologies
76027
STMC76027EA 86 EUR InStock
STMC76027
Mélange de dNTP (10 mM)
Réactifs de transfection
Solution contenant des sels de sodium de dATP, dCTP, dGTP et dTTP, chacun à 10 mM.
  • Prêt à l'emploi
  • Sans composants animaux
  • Haute pureté (>99% triphosphate)
Simplifiez une variété de processus de biologie moléculaire en utilisant le dNTP Mix, une solution qui contient un mélange de quatre nucléotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP). Chaque nucléotide est à une concentration de 10 mM dans de l'eau à pH 7,5 et a une pureté supérieure à 99%. Ce mélange de dNTP peut être utilisé dans des applications telles que la réaction en chaîne par polymérase (PCR), le séquençage, les réactions de remplissage et la synthèse d'ADNc.
Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité